Learn More
DWK Life Sciences Flaconi graduati Valumetric™: Con tappo fenolico nero con rivestimento in gomma
Codice prodotto. p-4902648 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10539892
Marca: DWK Life Sciences W216978
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
  • Ideal for use as sample bottles
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
  • Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 1.3 in.
Materiale Glass
Colore chiusura Nero
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Rivestimento interno chiusura Gomma
Materiale chiusura Fenolico
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura A vite