Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Codice prodotto. 10021382 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 288
pezzi 432
pezzi 48
pezzi 96
Codice prodotto. 10021382
Marca: DWK Life Sciences W216966
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
  • Ideal for use as sample bottles
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
  • Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Graduated in mL and oz.
Autoclavable black phenolic cap with rubber liner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.3 in.
Materiale Glass
Quantità 48/Pk.
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Rivestimento interno chiusura Poly/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 34 mm
Tipo di chiusura Screw Cap