Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Codice prodotto. 10312062 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Linerless
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 10312062
Marca: DWK Life Sciences 986644
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Economical alternative to standard scintillation vials
  • White polypropylene linerless cap
  • Resists leaking and swelling caused by solvent degradation
Order Info
Vials and caps are packed in separate plastic bags. Screw cap size: 18mm O.D. x H (with cap): 17 x 57mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Material (Liner) Linerless
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.66 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 6 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.24 in.
Tipo di imballaggio Plastic Bag, 1000/Cs.
Volume (sistema imperiale) 0.2 oz.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Dimensione chiusura 18 mm