Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Serum Bottles
Codice prodotto. 12807632 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
Codice prodotto. 12807632
Marca: DWK Life Sciences 224031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wheaton Serum bottle is manufactured from HDPE and widely used for animal health products and storage of non-medical products.
  • Manufactured from high density polyethylene
  • Widely used for animal health products and storage of non-medical products
  • Accepts standard rubber stoppers and aluminum seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 oz., 15 mL
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.1 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 0.78 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Product Type Serum Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 28 mm