Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler Vials: Screw Thread
Manufactured from clear Type I borosilicate glass
Marca:  DWK Life Sciences W225284
Codice prodotto. 15330254
  • 65.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Screw thread finish eliminates the need for crimping tools
  • Accepts 18mm screw thread closures with septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass
1.81 in.
Round
46 mm
18 mm
23 mm
10 mL
100
Tappo a vite
100 Cs.