Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Seals with Pressure Release
Marca:  DWK Life Sciences W224215
162.45 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12309919
  • 181.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Natural Gray/Silver
Designed specifically for Glass 20mm headspace autosampler vials
20 mm
Seal, Headspace