Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridization Rack
Holds up to 6 hybridisation bottles
Marca: DWK Life Sciences 805015
137.46 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.74210kg
Descrizione
- In vetro borosilicato a parete spessa
- Flaconi con rivestimento infrangibile con robusti coperchi in plastisol antiscivolo per ridurre le possibilità di rottura ed esposizione a materiali pericolosi
- Tappi in polipropilene che incorporano un rivestimento in silicone/resina fluorurata-PTFE sigillato sonicamente per evitare perdite
- Rack acrilico che può contenere fino a sei provette per ibridizzazione di differenti misure per il trasporto o lo stoccaggio in sicurezza
Order Info
Items come as one per case
Specifica
Rack in acrilico | |
35 mm | |
Trasparente | |
Plastisol | |
USP tipo I |
1.37 in. | |
Per procedure con acidi nucleici e blotting di proteine che richiedano una soluzione per sonda minima | |
Acrilico | |
Flacone per ibridizzazione |