Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Three-ball Snyder Column
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
ASTM E 438
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 24/40 clear seal joint
Specifica
Specifica
| Product Type | Three-ball Snyder Column |
| Include | 24/40 clear seal joint |
| Da utilizzare con (applicazione) | Concentration of trace amounts of analyte in organic solvent |
| Certificazione/Conformità | ASTM E 438 |