Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dispensing Bottles
Codice prodotto. 12485502
Click to view available options
Capacità:
2.03 oz., 60 mL
4.23 oz., 125 mL
Diametro (sistema imperiale):
1.5 in.
1.7 in.
Dimensione chiusura:
20-410 mm
Altezza (sistema imperiale):
3.6 in.
5.1 in.
Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance
  • Made from low density polyethylene
  • Translucent color
  • Very flexible with high impact strength
  • Raise the spout to dispense contents and depress spout to seal bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2.03 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2.03 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 1.5 in.
Materiale LDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Product Type Dispensing Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap