Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles
Click to view available options
Capacità:
10 mL, 0.34 oz.
15 mL, 0.51 oz.
3 mL, 0.1 oz.
30 mL, 1.01 oz.
6 mL, 0.2 oz.
60 mL, 2.03 oz.
7 mL, 0.24 oz.
Dimensione chiusura:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
Descrizione
- White LDPE helps protect UV- lght-sensitivie samples
- Packaged in cases of 100, 1000 or bulk
Order Info
Dropper tips and caps must be ordered separately.
Specifica
Specifica
Capacità | 60 mL, 2.03 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2.03 oz. |
Colore | White |
Diametro (sistema imperiale) | 1.53 in. |
Materiale | LDPE |
N. per confezione | 100/Cs. |
Quantità | 100/Cs. |
Closure Included | No |
Autoclavabile | Not Autoclavable |