Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
Codice prodotto. 11915152
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 3mL
0.2 oz., 6 mL
0.24 oz., 7 mL
0.51 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
2.03 oz., 60 mL
Colore:
Natural
White
Diametro (sistema metrico):
14 mm
17 mm
19 mm
25 mm
32 mm
39 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.55 in.
0.66 in.
0.74 in.
1 in.
1.25 in.
1.53 in.
Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
Average drop size: 44μL ±6μL
  • Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
  • Available in natural or white tips, packaged separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.1 oz., 3mL
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 0.55 in.
Include Extended controlled dropper tip
Materiale LDPE
Closure Included Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.93 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 8-425 mm
Diametro (sistema metrico) 14 mm