Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Extended Controlled Dropper Tips and Polypropylene Dropper Tip Caps
283.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 3mL
0.2 oz., 6 mL
0.24 oz., 7 mL
0.51 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
2.03 oz., 60 mL
Colore:
Natural
White
Diametro (sistema imperiale):
0.55 in.
0.66 in.
0.74 in.
1 in.
1.25 in.
1.53 in.
Descrizione
Average drop size: 44μL ±6μL
- Radiation-grade polypropylene screw caps and tips packaged separately
- Available in natural or white tips, packaged separately
Specifica
Capacità | 0.2 oz., 6 mL |
Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.2 oz. |
Colore | White |
Diametro (sistema imperiale) | 0.66 in. |
Include | Extended controlled dropper tip |
Materiale | LDPE |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Altezza (sistema metrico) | 58 mm |