Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles with Screw Cap
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.74 in. |
| Materiale | LDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 19 mm |
| Product Type | Dropping Bottle |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.74 in. |
| Dimensione chiusura | 15-415 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 19 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |