Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
Codice prodotto. 12465512
Click to view available options
Capacità:
0.24 oz., 7 mL
0.51 oz., 15mL
1.01 oz., 30mL
2.03 oz., 60 mL
Dimensione chiusura:
15-415 mm
20-410 mm
Altezza (sistema imperiale):
2.44 in.
3 in.
3.34 in.
4 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.74 in.
1 in.
1.25 in.
1.5 in.
Tip dispenses a stream of liquid or noncontrolled drop
  • Made of nonautoclavable, low-density polyethylene
  • Dropper bottles, tips and caps are packaged separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.24 oz., 7 mL
Capacità (sistema metrico) 7 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.24 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.74 in.
Include Streaming tip and Polypropylene cap
Materiale LDPE
Closure Included Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.44 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 15-415 mm
Diametro (sistema metrico) 19 mm