Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Descrizione
- Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene)
- Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
- Screw cap made from polypropylene
Specifica
Specifica
Capacità | 2.02 oz., 60mL |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2.02 oz. |
Colore | White |
Dimensioni (L x P x A) | 1.06 x 2.08 x 4.25 in. (27 x 53 x 108mm) |
Include | Bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap |
Materiale | LDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 27mm |
Larghezza (sistema metrico) | 53mm |
Altezza (sistema metrico) | 108 mm |