Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Amber HDPE Bottles with Caps
Codice prodotto. 10797554 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 4mL
0.3 oz., 8 mL
0.5 oz., 15 mL
1 oz., 30mL
17 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
32 oz., 1000 mL
4.2 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Altezza (sistema metrico):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Finitura collo:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Altezza (sistema imperiale):
1.4 in.
1.69 in.
2.2 in.
2.71 in.
3.3 in.
3.9 in.
5.07 in.
6.73 in.
8.2 in.
Ideal primary packaging solution for assays in diagnostic kits, and also chemical and storage purposes. With double-seal closure with cap attached.
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
  • Narrow-mouth
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Materiale HDPE
Finitura collo 24-410
Certificazione/Conformità ISO 9001
Altezza (sistema metrico) 101 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 24-410 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Screw Cap