Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant HDPE Bottles with Caps
99.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 4mL
0.3 oz., 8 mL
0.5 oz., 15 mL
1 oz., 30mL
17 oz., 500 mL
2 oz., 60 mL
32 oz., 1000 mL
4.2 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Altezza (sistema metrico):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Finitura collo:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Altezza (sistema imperiale):
1.4 in.
1.69 in.
2.2 in.
2.71 in.
3.3 in.
3.9 in.
5.07 in.
6.73 in.
8.2 in.
Descrizione
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging
.
- Narrow mouth
- No drip pour lip for clean pouring
- Attached closures remain tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Capacità | 2 oz., 60 mL |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 1.53 in. |
Materiale | HDPE |
Finitura collo | 20-410 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Altezza (sistema metrico) | 84 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3.3 in. |