Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Codice prodotto. 12465482 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.3 oz., 8 mL
0.5 oz., 15 mL
1.01 oz., 30mL
2.02 oz., 60 mL
4.22 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Dimensione chiusura:
20-410 mm
24-410 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.98 in.
1.25 in.
1.53 in.
1.96 in.
2.4 in.
Altezza (sistema imperiale):
1.69 in.
2.2 in.
2.7 in.
3.3 in.
3.97 in.
5.07 in.
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.3 oz., 8 mL
Capacità (sistema metrico) 8 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.3 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.98 in.
Include Double seal closure, no-drip pour lip
Materiale LDPE
Imballaggio Convenience
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.69 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-410 mm
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura Screw Cap