Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
97.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.3 oz., 8 mL
0.5 oz., 15 mL
1.01 oz., 30mL
2.02 oz., 60 mL
4.22 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Diametro (sistema imperiale):
0.98 in.
1.25 in.
1.53 in.
1.96 in.
2.4 in.
Altezza (sistema imperiale):
1.69 in.
2.2 in.
2.7 in.
3.3 in.
3.97 in.
5.07 in.
Descrizione
Ideal for short- and long-term storage and packaging
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Capacità | 1.01 oz., 30mL |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1.01 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
Materiale | LDPE |
Imballaggio | Convenience |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Bocca | Narrow |