Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural PP Bottles
Codice prodotto. 10651233
Click to view available options
Capacità:
0.13 oz., 4mL
0.3 oz., 8 mL
0.5 oz., 15 mL
1.01 oz., 30mL
16.9 oz., 500 mL
2.02 oz., 60 mL
33.81 oz., 1000mL
4.22 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Dimensione chiusura:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.62 in.
0.98 in.
1.25 in.
1.33 in.
1.96 in.
2.4 in.
2.83 in.
3.58 in.
Altezza (sistema imperiale):
1.49 in.
1.69 in.
2.2 in.
2.71 in.
3.3 in.
3.97 in.
5.07 in.
6.73 in.
8.26 in.
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
  • No drip pour lip for clean pouring
  • Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
  • Convenience packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.13 oz., 4mL
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.13 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.62 in.
Include Double seal closure, no-drip pour lip
Materiale Polypropylene
Imballaggio Convenience
Certificazione/Conformità ISO 9001
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.49 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 13-425 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Screw Cap