Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural PP Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.13 oz., 4mL
0.3 oz., 8 mL
0.5 oz., 15 mL
1.01 oz., 30mL
16.9 oz., 500 mL
2.02 oz., 60 mL
33.81 oz., 1000mL
4.22 oz., 125 mL
8.45 oz., 250 mL
Dimensione chiusura:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Diametro (sistema imperiale):
0.62 in.
0.98 in.
1.25 in.
1.33 in.
1.96 in.
2.4 in.
2.83 in.
3.58 in.
Altezza (sistema imperiale):
1.49 in.
1.69 in.
2.2 in.
2.71 in.
3.3 in.
3.97 in.
5.07 in.
6.73 in.
8.26 in.
Descrizione
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
Capacità | 0.3 oz., 8 mL |
Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.3 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 0.98 in. |
Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
Materiale | Polypropylene |
Imballaggio | Convenience |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Bocca | Narrow |