Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie con bocca ampia in HDPE resistenti alle perdite
209.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
1.01 once, 30 ml
16.9 oz., 500 mL
2.02 once, 60 ml
33.81 oz., 1000mL
4.22 oz., 125 mL
8.45 once, 250 ml
Colore:
Ambra
Naturale
Altezza (sistema metrico):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Altezza (sistema imperiale):
2.71 in.
3.46 in.
3.85 in.
4.92 in.
6.45 in.
7.83 in.
Descrizione
With double-seal closure with cap attached
Ideal for short- and long-term storage and packaging.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 1.01 once, 30 ml |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 1.01 once |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema imperiale) | 1.29 in. |
Include | Chiusura a doppia tenuta, beccuccio antigoccia |
Materiale | HDPE |
Imballaggio | Praticità |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Bocca | Larga |