Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural PP Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
53-410 mm
Descrizione
Ideal for short- and long-term storage and packaging
.
- No drip pour lip for clean pouring
- Polypropylene cap attached remains tight over an extended time
- Convenience packed
Specifica
Specifica
Capacità | 16.9 oz., 500 mL |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 2.8 in. |
Include | Double seal closure, no-drip pour lip |
Materiale | Polypropylene |
Imballaggio | Convenience |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Bocca | Wide |