Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Insert for Standard-Opening Vials
Codice prodotto. p-203984 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.10 mL
0.25 mL
Materiale:
Borosilicate Glass
Glass
Volume inserto (sistema imperiale):
0.003 oz.
0.006 oz.
Volume inserto (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12443691
Marca: DWK Life Sciences 225350531
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The original design used in most autosamplers
  • Standard crimp top
  • Type I borosilicate glass
  • Limited-volume insert
  • Use with 11mm aluminum E-Z Seals™
  • For 12 x 32mm standard opening vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Volume inserto (sistema imperiale) 0.006 oz.
Volume inserto (sistema metrico) 0.2 mL
Stile della base Flat