Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
8mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
29.60€ - 260.00€
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
12436021
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242404-A
Blue Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10697333
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242404
Blue LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12456021
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242405-A
Gray Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12438782
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242405
Gray LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12476021
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242406-A
Green Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12448782
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242406
Green LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10285702
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242401-01-A
Natural LDPE
260.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12416021
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242403-A
Orange Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12418782
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242403
Orange LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12476011
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242401-A
Pink LDPE
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12488772
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242401
Pink LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12496021
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242407-A
Purple Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11734209
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242407
Purple LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10348773
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242402-A
Red Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10082643
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242402
Red LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10488623
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242410
White LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12416031
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
W242408-A
Yellow Polyethylene
258.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10438063
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
242408
Yellow LDPE
29.60€
pezzi 100
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL