Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ One-Piece Scrubber Absorber Tube
Modified version of catalog number 180020 for arsine analysis
Marca:  DWK Life Sciences 180024
118.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12425482
  • 135.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Eliminates the cumbersome ball and socket joint connecting the scrubber and absorber tubes which conforms to ASTM / USP and EPA specifications
  • The freestanding system has a standard taper 24/40 Clear-Seal joint
  • Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Scrubber/Absorber Tube
For arsenic analysis
Borosilicate Glass
1/Cs.