Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Plastic Nongraduated Media Bottles
Codice prodotto. 10103472 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Artikelnummer. 10103472
Brand: DWK Life Sciences 219975
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Sterile and versatile
Ideal for mixing and storing culture media, or for use with distilled water, analytical standards and reagents when fitted with a polyethylene-lined screw cap.
  • Large opening, special lip and sloping shoulders for easy pouring, cleaning
  • With polyethylene-lined caps
  • Supplied with caps pre-attached and shrink-wrapped in convenient trays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.08 in.
Da utilizzare con (applicazione) For distilled Water, analytical standards and reagents when fitted with a Polyethylene lined screw cap
Materiale PET
Quantità 24 Cs.
Sterilità Sterile
Finitura collo 33-430
Graduated No
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 99 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.89 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 38-430 mm
Diametro (sistema metrico) 53 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.