Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Prescored Gold-Band™ Amber Ampules
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.413 in.
0.472 in.
0.64 in.
Altezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.95 in.
3.3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
- Amber borosilicate glass
- Prescored to eliminate filing
- Gold-Band feature indicates prescoring
- Stems can be pull sealed or tip sealed
Compliance
Meet USP Type 1 and ASTM™ Type I, Class B standards
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Prescored Ampule |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.2 cm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.472 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 7.5 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.95 in. |
| Certificazione/Conformità | USP Type 1, ASTM Type I, Class A |