Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Reagent Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Descrizione
Features convenient writing patch.
- Clear borosilicate glass
- Attached 33-430 screw cap
- Polypropylene cap with PTFE liner
- Autoclavable
Specifica
Capacità | 8.4 oz., 250mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.4 oz. |
Colore | Clear |
Materiale | Glass |
Colore chiusura | White |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Closure Included | Yes |
Altezza (sistema metrico) | 151 mm |
Rivestimento interno chiusura | Polyethylene Foam |