Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per scintillazione di liquidi in vetro senza tappo a vite
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Wheaton 180 low-potassium glass
- Capacity: 20mL
- 22-400 screw cap size
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Strumento per la conta delle scintillazioni, flaconcini per campioni, trasferimenti dei campioni da un laboratorio a un altro |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.4 in. |
| Volume (sistema imperiale) | 0.67 oz. |
| Product Line | Wheaton |
| Volume (sistema metrico) totale | 20 mL |
| Vedi altri risultati |