Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Scrubber Absorber Tube
For arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate (SDDC) colorimetric method
Marca:  DWK Life Sciences 180034
96.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12445482
  • 110.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Design eliminates the ball and socket joint connecting the scrubber and absorber components
  • Assembled apparatus is freestanding and easy to use
  • Manufactured from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Applications:
For arsenic analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Scrubber/Absorber Tube
For arsenic analysis using silver diethyldithiocarbamate method
Borosilicate Glass
1/Cs.