Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa for Open-Top Caps
Can be used with screw caps
Marca:  DWK Life Sciences W240596
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Codice prodotto. 10297123
  • 124.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For caps with open tops
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
PTFE, Rubber
PTFE-faced natural rubber
Septa
Sterile
Autoclavable
20 mm