Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Septa for Open-Top Caps
Can be used with screw caps
Marca:  DWK Life Sciences W240594
90.11 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 11734239
  • 94.85€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For caps with open tops
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
PTFE, Rubber
PTFE-faced natural rubber
Septa
Sterile
Autoclavable
15 mm