Learn More
DWK Life Sciences Bottiglie e flaconcini per siero
148.75 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 2 mL
0.17 once, 5 ml
0.34 once, 10 ml
0.7 once, 20 ml
0.7 oz., 20 mL
1.01 once, 30 ml
1.7 oz., 50 mL
2.03 oz., 60 mL
3.38 once, 100 ml
3.38 oz., 100 mL
4.23 once, 125 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Altezza (sistema imperiale):
1.41 in.
1.85 in.
2.12 in.
2.28 in.
2.44 in.
2.48 in.
2.87 in.
3.58 in.
3.74 in.
4.21 in.
Descrizione
These bottles have exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances
Ideal for long- and short-term sample storage and vaccine/injectable drug containers.
- Clear borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
- Amber borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements
- Shrink wrapped partitioned modules reduce breakage
Compliance
Soddisfano i requisiti della classe A della United States Pharmacopeia (USP) per il vetro di tipo I.
Specifica
Capacità | 0.1 oz., 2 mL |
Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.1 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 0.61 in. |
Materiale | Borosilicate Glass |
Altezza (sistema metrico) | 36 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 1.41 in. |
Diametro (sistema metrico) | 15.6 mm |