Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Colore:
Amber
Clear
Quantità:
100 Vials/Pk.
150 Vials/Pk.
169 Vials/Pk.
225 Vials/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 169
pezzi 225
Descrizione
- Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
- Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
- Special design adds strength for freeze-drying applications
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.28 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.51 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Pre-intagliato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 3 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.48 in. |
| Vedi altri risultati |