Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Shaker Flasks With Three Baffles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with orbital or reciprocating shakers
- Baffles improve aeration and mixing for microbial and bacterial cultures
- Break resistant lip for use with stopper, cotton plug or film cover
- Pinched neck design to reduce splashing on flasks with 4 baffles
Specifica
Specifica
| Descrizione | Style: Shaker |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orbital or reciprocating shakers |
| Altezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 20.5 cm |
| Stile collo | Pinched |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Con frangiflutti |
| Vedi altri risultati |