Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Manufactured from Polyethylene
92.80€ - 144.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11591245
|
DWK Life Sciences
242810 |
12 mm | Natural |
136.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12428892
|
DWK Life Sciences
242806 |
8 mm | Green |
97.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12458892
|
DWK Life Sciences
242815 |
15 mm | Natural |
144.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12498882
|
DWK Life Sciences
242800 |
8 mm | Natural |
92.80€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12418892
|
DWK Life Sciences
242804 |
8 mm | Blue |
97.10€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Closure Style: Snap Cap
- Liner Material: TFE