Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Square HDPE Jug
47.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3785 mL
Descrizione
- Ideal for storage and transport of liquids
- Integral handle supports carrying of the bottle
- Good chemical resistance
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3785 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 128 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 5.62 in. |
Materiale | HDPE |
Quantità | 4 Jugs/Cs. |
Sterilità | Non-sterile |
Colore chiusura | White |
Graduated | No |
Bocca | Threaded |