Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Columbia Jars for Cover Slips
In vetro sodico calcico
Marca: DWK Life Sciences W900180-6
226.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Longer cover slips can be accommodated if the cap is removed
- Includes a 43-400 white polypropylene screw cap with a PTFE coated polyethylene liner
- Holds up to 4 cover slips, 17-23mm wide and up to 30mm long
Specifica
Bianco | |
Polipropilene | |
Round | |
Vaschetta di colorazione tipo Columbia |
Closure Included | |
A vite | |
Vetro sodico calcico |