missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Schermo di supporto in acciaio inossidabile

Codice prodotto. p-3303932 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gruppo di filtrazione sotto vuoto da 25 mm
Gruppo di filtrazione sotto vuoto da 47 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11591315

Marca: DWK Life Sciences 419364

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Per gruppo di filtrazione sotto vuoto

For vacuum filtration assembly. Wheaton™ Stainless Steel Support Screens are manufactured from the highest quality materials.

  • Stainless Steel
  • For use with 47mm assembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Gruppo di filtrazione sotto vuoto da 47 mm
Materiale Acciaio inox
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato