Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Storage Racks for Sample Vials and Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
50
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Made of polypropylene
- Each well with bottom opening for drainage
- With Alphanumeric indexing
- Can be cleaned in automatic washer
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Can fit 50 vials or bottles
- Open I.D. is 30mm
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 50 |
| Dimensioni (L x P x A) | 13.25 x 11.5 x 1.25 in. (33.7 x 29.2 x 3cm) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33.7 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 29.2 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 3 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 3 cm |