Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Straight Plug Style Bromobutyl rubber Stoppers for Vials and Serum Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Available in choice of different materials (silicone and bromobutyl)
Not recommended for vials with a blow-back feature.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 3cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of vials and serum bottles |
| Durezza | 50 Durometer |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Gray |
| Materiale | Bromobutyl Rubber |
| Product Type | Straight Plug Stopper |