Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatore tissutale Tenbroeck
Codice prodotto. 10198611 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.03 once, 1 ml
0.06 once, 2 ml
0.23 once, 7 ml
0.5 once, 15 ml
1.35 once, 40 ml
Lunghezza (sistema imperiale):
5.51 in.
7.4 in.
9.8 in.
12.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.8 in.
1.9 in.
3.2 in.
3.7 in.
5.5 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.43 in.
0.62 in.
0.86 in.
1.25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10198611
Marca: DWK Life Sciences 357424
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With expanded reservoir and pouring lip
  • Fabbricazione di precisione con vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili Wheaton-33™
  • Azionamento manuale o con motorino a bassa velocità
  • Il manico cavo può essere riempito con ghiaccio per ridurre l'accumulo di calore
  • La distanza tra pestello e tubo è di circa 0.12mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.23 once
Capacità (sistema metrico) 7 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Omogeneizzatore tissutale Tenbroeck
Lunghezza (sistema imperiale) 7.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 3.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 82 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.62 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 16 mm
Capacità 0.23 once, 7 ml