Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatore tissutale Tenbroeck
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.03 once, 1 ml
0.06 once, 2 ml
0.23 once, 7 ml
0.5 once, 15 ml
1.35 once, 40 ml
Lunghezza (sistema imperiale):
5.51 in.
7.4 in.
9.8 in.
12.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo:
1.8 in.
1.9 in.
3.2 in.
3.7 in.
5.5 in.
Diametro provetta esterno (sistema imperiale):
0.43 in.
0.62 in.
0.86 in.
1.25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Description
With expanded reservoir and pouring lip
- Fabbricazione di precisione con vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili Wheaton-33™
- Azionamento manuale o con motorino a bassa velocità
- Il manico cavo può essere riempito con ghiaccio per ridurre l'accumulo di calore
- La distanza tra pestello e tubo è di circa 0.12mm
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema imperiale) | 1.35 once |
| Capacità (sistema metrico) | 40 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Omogeneizzatore tissutale Tenbroeck |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) tubo | 5.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 140 mm |
| Diametro provetta esterno (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Diametro provetta esterno (sistema metrico) | 32 mm |
| Show More |