Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
493.00€
Specifica
Codice a barre | Yes |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 300 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action |
Area del contrassegno | Yes |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | N. sequenza | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. sequenza | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12483741
|
DWK Life Sciences
227497-14G |
313 to 336 | 313 to 336 |
493.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12403751
|
DWK Life Sciences
227497-15G |
337 to 360 | 337 to 360 |
493.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12423751
|
DWK Life Sciences
227497-16G |
361 to 384 | 361 to 384 |
493.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12443751
|
DWK Life Sciences
227497-17G |
385 to 408 | 385 to 408 |
493.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12463751
|
DWK Life Sciences
227497-18G |
409 to 432 | 409 to 432 |
493.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Type I borosilicate glass construction
- Designed to prevent air entrapment
- Height: 165mm (6.5 in.)
- Diameter: 69mm (2.72 in.)
- Capacity: 300mL (10 oz.)
Specifica
Yes | |
Used to incubate diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during stabilization of decomposable organic matter by aerobic biochemical action | |
Borosilicate Glass | |
10.14 oz. | |
16.5 cm | |
6.9 cm |
300 mL | |
Yes | |
Pennyhead | |
6.49 in. | |
2.7 in. |