Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Crimp Top Finish; no Closures
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
114.00€ - 215.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples |
Graduato | No |
Stile | Conical V |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12693355
|
DWK Life Sciences
W986212NG |
12 mm | 0.3 mL | 32 mm | 0.1 dr. | ||||
12603365
|
DWK Life Sciences
W986213NG |
13 mm | 0.3 mL | 32 mm | 0.1 dr. |
114.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11576295
|
DWK Life Sciences
W986216NG |
20 mm | 2 mL | 40 mm | 0.5 dr. |
202.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11586295
|
DWK Life Sciences
W986219NG |
20 mm | 5 mL | 61 mm | 1.4 dr. |
215.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12663355
|
DWK Life Sciences
W986211NG |
12 mm | 0.1 mL | 32 mm | 0.027 dr. |
133.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12643365
|
DWK Life Sciences
W986214NG |
13 mm | 1 mL | 41 mm | 0.3 dr. |
130.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10531042
|
DWK Life Sciences
W986217NG |
20 mm | 3 mL | 46 mm | 0.8 dr. |
203.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 12-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples.
- Not graduated
- Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
- Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage for maximum sample retrieval
Order Info
Closures are sold separately.
Specifica
Clear | |
Used for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping of vital samples | |
Conical V | |
ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A |
Borosilicate Glass (Low Extractable) | |
No | |
Crimp Cap |