Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti per campioni Whirl-Pak™ formato gigante
Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 10 pollici (38 x 25.4 cm)
20 x 10 pollici (50.8 x 25.4 cm)
20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
Capacità (sistema imperiale):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Capacità (sistema metrico):
2721 ml
3637 ml
184 once, 5441 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
Descrizione
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient.
- Closing tab has one round and one flat wire to ensure that bag is closed securely
- Fold tab over tightly 4 to 5 times when closing
- Volume measurements are approximate
- White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient
- Paper-like finish eliminates ink smearing and provides surface for any writing instrument
- Sterilized
- Note: Should not be used at temperatures above 82°C
- Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 123 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 3637 ml |
| Tipo di chiusura | Closing Tab |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Accommodates large size samples and eliminate reducing into smaller pieces |
| Include | White, Write-on Strip |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |