Learn More
Whirl-Pak™ Polyethylene Bags
Whirl-Pak black bag 532mL 115x230mm sterile 500pcs 115x230mm 18oz FDA approved material for light sensitive samples with write-on strip
Marca: Whirl Pak B01418WA
134.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Whirl-Pak black bag 532mL 115x230mm sterile 500pcs 115x230mm 18oz FDA approved material for light sensitive samples with write-on strip
Specifica
Black | |
Light-sensitive samples | |
Sterile | |
115 mm |