Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Write-On Homogenizer Blender Filter Bags
Filter solids out of a sample when using a homogenizer blender. Whirl-Pak™ Sterile Filter Bags for Lab Blenders contain a finely perforated middle layer to filter solids. They feature puncture proof tabs that help form a leak free closure.
313.76€ - 429.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA Approved |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11763839
|
Nasco
B01318WA |
55 oz. | Tape and Wire | 1.6 L |
313.76€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16811600
|
Nasco
B01547WA |
55 oz. | None | 1.6 L |
429.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Filter solids out of a sample when using a homogenizer blender. Whirl-Pak™ Sterile Filter Bags for Lab Blenders contain a finely perforated middle layer to filter solids. They feature puncture proof tabs that help form a leak free closure.
- Excellent for liquid, semi-solid, or solid samples
- Filter layer separates liquid and solids, allowing for easy pipetting
- Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times
- White write-on area
- Suitable for use with most homogenizer blenders
- Puncture proof tabs with no sharp points to damage bags or gloves
- Collect, blend and incubate samples all in one container; lower CO2 impact to sampling bottle
- Polyethylene
Order Info
Not for use at temperatures above 82°C (180°F).
Compliance
Meet requirements for single-serve containers for milk and milk products.
Specifica
FDA Approved | |
Polyethylene | |
Sterile |