Learn More
Socorex™ Provette capillari bianche
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 5 μl
5 to 25 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- White
- Replacement glass capillaries
- For Acura™ 846 positive displacement pipettes
- Color coded to match corresponding pipette
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 - 5 μl |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Bianco |
| Quantità | 200/confezione |
| Product Type | Tubo capillare |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Acura 846 Positive Displacement Pipette |
| Materiale | Vetro |